Läs mer
Sampling Systems™ GL45 flaska i rostfritt stål
Produktkod. p-200009513 Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
500 mL
1 L
Produktkod. 17962022
Brand: Sampling Systems™ A886100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
GL45 flaskor i rostfritt stål är idealiska för förvaring av vätskor och används inom ett brett spektrum av industrier. GL45-gängan, locket och PTFE-tätningsringen ger en hermetisk tätning som skyddar innehållet från yttre faktorer.
  • Tillverkad av korrosionsbeständigt 316L rostfritt stål
  • Inkluderar en mycket använd GL45 flasktråd
  • Med ett lufttätt skruvlock med en PTFE-tätningsring
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Kapacitet (engelska) 3,4 oz.
Färg Silver
Material Rostfritt stål (316L)
Kvantitet 1 flaska
Förslutning ingår Ja
Form Cylindrisk
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet
Höjd (metrisk) 89 mm
Produkttyp Förvaringsflaska i metall
Stängningsmaterial Rostfritt stål (316L)
Diameter (metrisk) 45 mm
Förslutningstyp Skruvlock