Läs mer
Globe Scientific Glasflaskor med bärnstensmedia
Produktkod. 31922185 Handla allt Globe Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
31922185 500 mL
31923758 50 mL
31921772 100 mL
31923315 250 mL
31923888 1 L
31921521 2 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 31922185 Leverantör Globe Scientific Leverantörsnummer 8110500
Beräknad leverans: 04-01-2027
Globe Glass™ bärnstensfärgade mediaflaskor är designade med bred öppning för enkel fyllning, dosering och pipettering.
  • En droppfri gjutring och en autoklavbar propyl (PP) skruvlock möjliggör sterilisering av medier och reagenser.
  • Globe Glass™ bärnstensfärgade mediaflaskor är ett utmärkt val för blandning, förvaring och transport av ljuskänsliga lösningar och medier.
  • Finns i storlekar från 50 ml till 2000 ml.
  • ASTM E438, Typ I, Klass A, Borosilikat 3.3-glas
  • Bärnstensfärg minskar ljusgenomsläppet
  • GlassGuards™ förpackningssystem skyddar mot skador vid transporten
  • GL32 polypropen (PP) skruvlock på storlek 50 ml
  • GL45 polypropen (PP) skruvkorkor i storlekarna 100 ml till 2 L
  • Hällring för droppfri vätskeöverföring
  • Hög resistens mot kemikalier
  • Dubbelskala metriska graderingar
  • Hållbar vit emaljtryck
  • Stort vitt markeringsområde
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Färg Bärnsten
Material Borsilikatglas
Sterilitet Icke-steril
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Mun Gängad
Stängningsstorlek GL45
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 16,91 oz.
Form Rund
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Bärnstensfärgad mediaflaska