Läs mer
Gravis Glasflaskor med bred hals
Produktkod. 11864282
Change view
Kapacitet (metrisk):
2.5 mL
30 mL
100 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
11864282 2.5 mL
12646326 30 mL
17624815 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11864282 Leverantör Gravis Leverantörsnummer A001021110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1675.00 SEK
    1510.50 SEK / Paket med 360
    Save 164.50 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 25-09-2026
Ger utmärkt förvaring av vätskor och fasta ämnen i laboratoriet. Gravis Glasflaskor med bred hals ska förseglas med vattentäta skruvlock.
  • Finns i en mängd olika kapaciteter
  • Bred hals ger enkel åtkomst till innehållet
  • Tillverkad av soda lime glas
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2.5 mL
Material Glas
Antal per förpackning 360/pk
Kvantitet 2.5mL
Produkttyp Förvaringsflaska