Läs mer
Gravis Glasflaskor med bred hals
Produktkod. 12646326
Change view
Kapacitet (metrisk):
2.5 mL
30 mL
100 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
12646326 30 mL
11864282 2.5 mL
17624815 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12646326 Leverantör Gravis Leverantörsnummer B00327/110D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1185.00 SEK
    1065.93 SEK / Paket med 110
    Save 119.07 SEK
    10% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger utmärkt förvaring av vätskor och fasta ämnen i laboratoriet. Gravis Glasflaskor med bred hals ska förseglas med vattentäta skruvlock.
  • Finns i en mängd olika kapaciteter
  • Bred hals ger enkel åtkomst till innehållet
  • Tillverkad av soda lime glas
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Material Glas
Hals-ID (metrisk) 38
Antal per förpackning 110/pk
Kvantitet 30mL
Produkttyp Förvaringsflaska