Läs mer
Gravis Glasflaskor med bred hals
Kapacitet (metrisk):
2.5 mL
30 mL
100 mL
Beskrivning
- Finns i en mängd olika kapaciteter
- Bred hals ger enkel åtkomst till innehållet
- Tillverkad av soda lime glas
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 2.5 mL |
| Material | Glas |
| Antal per förpackning | 360/pk |
| Kvantitet | 2.5mL |
| Produkttyp | Förvaringsflaska |