Läs mer
Berlin Packaging™ Runda smala glasflaskor
Produktkod. 10014544
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Färg:
Amber
Bärnsten
Clear
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 10014544
Brand: Berlin Packaging™ 232076
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Använda Alpha Packaging™ Runda smala glasflaskor för tappningsbehov som dina produkter dikterar.
  • DIN 28 certifiering
  • Bärnstensfärgad eller klar
  • Runt glas med smal hals
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Certifieringsparametrar DIN 28
Färg Bärnsten
Material Glas
Produkttyp Bärnstensflaska