Läs mer
Berlin Packaging™ Runda smala glasflaskor
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Färg:
Amber
Bärnsten
Clear
Beskrivning
- DIN 28 certification
- Amber or clear
- Round glass with narrow neck
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Certifieringsparametrar | DIN 28 |
| Färg | Clear |
| Material | Glass |
| Produkttyp | Alpha Bottle |