Läs mer
Hirschmann™ Glasflaska
Produktkod. 10185310
Change view
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10185310 1000 mL Varje
1 options
Produktkod. 10185310 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 9345000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    215.25 SEK
    141.86 SEK / Paket med 1
    Save 73.39 SEK
    34% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bärnstensfärgad glasflaska med GL45-gänga för skydd av UV-känsliga media. För användning med vätskehanteringsanordningar på flaskan.
  • Fyrkantigt bärnstensfärgat glas för skydd av ljuskänsliga media
  • GL 45
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Färg Bärnsten
Material Glas
Kvantitet 1 Varje
Halsfinish 45
Förslutning ingår Ja
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Form Fyrkantig
Produkttyp Fyrkantig glasflaska