Läs mer
Nordic Pack Glass Bottles for Storing Medicines
Kapacitet (metrisk):
60 mL
100 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 36
Paket med 85
Varje
Beskrivning
- Made from glass
- Available in different capacities
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Färg | Brown |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 47 mm |
| Material | Glass |
| Trådstorlek (metrisk) | 28 mm |
| Förslutning ingår | No |
| Mun | Narrow |
| Höjd (metrisk) | 112 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.