Läs mer
Nordic Pack Glass Bottles for Storing Medicines
Produktkod. p-7083534
Encompass
Kapacitet (metrisk):
60 mL
100 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 36
Paket med 85
Varje
Produktkod. 11341495
Brand: Nordic Pack 60LV
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
For storing medicines
  • Made from glass
  • Available in different capacities
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Färg Brown
Diameter (metrisk) yttre hals 42 mm
Material Glass
Trådstorlek (metrisk) 28 mm
Förslutning ingår No
Mun Narrow
Höjd (metrisk) 91 mm
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.