Läs mer
Witeg™ Reagensflaskor Bärnstensglas Bred Öppen
Beskrivning
- Bärnstensglas
- Bred hals
- PP-skruvkork ingår
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Färg | Bärnsten |
| Material | Glas |
| Kvantitet | 12 Pk. |
| Stängningsfärg | Svart |
| Förslutning ingår | Ja |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Form | Rund |
| Produkttyp | Flaska med bred munn |