Läs mer
Pohli™ Glass Carboy
Produktkod. 15821418
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15821418 25 L Varje
1 options
Produktkod. 15821418 Leverantör Pohli™ Leverantörsnummer 03045477
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Glass carboy without cap
  • 25L cylindrical glass carboy (flint glass)
  • Thread DIN 70 tamper evident
  • Cap sold separately
  • 5.2 kg/piece
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 25 L
Material Flinta glas
Vikt (metrisk) 5.2 kg
Trådstorlek (metrisk) DIN 70
Höjd (metrisk) 510 mm
Diameter (metrisk) 315 mm
På grund av glassjukan kan det hända att kolorna har inuti en skorpa på ytan. Fuktighet under lagring gör att salter återfuktar och läcker ut ur glaset. Vid en minskning av den relativa luftfuktigheten kan dessa hydratiserade salter bilda en skorpa på ytan. Dessa salter är natriumkarbonat, kalciumkarbonat och kiseldioxid. Därför rekommenderar vi att tvätta karpojkena innan påfyllning.