Läs mer
Gravis Dropperflaskor av glas
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
nr per ärende:
127 Varje
156 Var och en
Beskrivning
- Tillverkad av soda lime glas
- Levereras monterad med skruvlock, sprutlampa och rör
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Material | Glas |
| nr per ärende | 156 Var och en |
| Höjd (metrisk) | 90 mm |