Läs mer
Witeg™ Glasflaskor som faller ner
Produktkod. 10685435
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
Inkluderar:
ST- pipett, gummispena
Spårad platt stoppare
Utbytbar pipett, gummispena
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Inkluderar
10685435 100 mL ST- pipett, gummispena
10174774 50 mL ST- pipett, gummispena
10347854 50 mL Utbytbar pipett, gummispena
10337984 100 mL Spårad platt stoppare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10685435 Leverantör Witeg™ Leverantörsnummer 5 880 100
Beräknad leverans: 01-10-2026
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Färg Klart
Inkluderar ST- pipett, gummispena
Material Glas
Antal per förpackning 10 vardera
Kvantitet 10Pack
Produkttyp Droppande flaska