Läs mer
Sartorius Glasfiber extraktion fingerborg
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30052903 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Insida:
19 mm
22 mm
25 mm
26 mm
30 mm
33 mm
43 mm
Längd (metrisk):
60 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
123 mm
Väggtjocklek:
1,2 mm
1,5 mm
1,6 mm
1,7 mm
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Insida Längd (metrisk) Väggtjocklek
30052903 19 mm 90 mm 1,2 mm
30052901 22 mm 80 mm 1,6 mm
30052911 25 mm 100 mm 1,6 mm
30052916 26 mm 60 mm 1,5 mm
30052906 30 mm 100 mm 1,5 mm
30052905 33 mm 94 mm 1,5 mm
30052918 43 mm 123 mm 1,7 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Denna artikel kan inte returneras. Afficher la politique du retour.
Code produit 30052903 Fournisseur Sartorius Code fournisseur FT1204019090
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Extraktionsrör har designats för att vara kompatibla med Soxhlet-apparaten, vilket gör dem idealiska för en mängd olika applikationer. Fingerborgen är designad för mångsidighet och kan användas med alla extraktorer, inklusive modeller som Tectator, för att underlätta effektiva extraktionsprocedurer med hög avkastning.
  • Består av glasfiber med hög renhet för okorenat resultat
  • Konstruerad för överlägsen mekanisk stabilitet för att motstå hård användning
  • Fingerborgen av glasfiber ger anmärkningsvärt motstånd mot höga temperaturer
  • Designad för en exakt passform över ett brett utbud av extraktorer
  • Uppvisar enastående kemisk resistens, vilket säkerställer tillförlitlighet i olika extraktionsprocesser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diameter (metrisk) Insida 19 mm
Material Glasfiber
Väggtjocklek 1,2 mm
Kvalitet G400
Längd (metrisk) 90 mm
Produkttyp Extraktion fingerborg
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.