Läs mer
Karl Hecht™ Assistent™ Flaskor med skruvlock med bred hals
Produktkod. 10135711
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
75 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Färg:
Bärnsten
Klart
Förpackningsstorlek:
Varje
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Färg Förpackningsstorlek
10135711 50 mL Klart Varje
11371525 25 mL Bärnsten Varje
10778482 50 mL Bärnsten Varje
10584032 75 mL Bärnsten Varje
11391525 100 mL Bärnsten Varje
10155471 250 mL Bärnsten Varje
10267471 250 mL Klart Varje
10145711 500 mL Bärnsten Varje
10297611 500 mL Klart Varje
10125951 1000 mL Klart Varje
10471512 1000 mL Bärnsten Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 10135711 Leverantör Karl Hecht™ Leverantörsnummer 41324018
Essentials för provberedning och provförvaring
Använd kampanjkoden 27996
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 06-10-2026
Idealisk för förvaring av torra pulver i laboratoriet. Karl Hecht™ Assistent™ Flaskor med skruvlock med bred hals gör att du enkelt kan komma åt innehållet.
  • Med gänga och skruvlock
  • Finns i klart eller bärnstensfärgat glas
  • Bärnstensfärgat glas är idealiskt för att skydda ljuskänsliga material
  • Skruvlock är värmebeständiga upp till 110 °C
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Färg Klart
Inkluderar Gänga och skruvlock
Material Glas
Mun Bred
Produkttyp Burk