Läs mer
Globe Scientific Glasflaskor för media
Produktkod. 31921733 Handla allt Globe Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
5 L
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
31921733 100 mL
31923132 50 mL
31921963 250 mL
31922064 500 mL
31923921 1 L
31921501 2 L
31923917 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 31921733 Leverantör Globe Scientific Leverantörsnummer 8100100
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Globe Glass™ mediaflaskor är designade med bred öppning för enkel fyllning, dosering och pipettering.
  • En droppfri gjutring och en autoklavbar propylpropen (PP) skruvlock möjliggör sterilisering av medier och reagenser.
  • Globe Glass™ mediaflaskor finns i storlekar från 50 ml till 10 000 ml.
  • ASTM E438, Typ I, Klass A, Borosilikat 3.3-glas
  • GL32 polypropen (PP) skruvlock på storlek 50 ml
  • GL45 polypropen (PP) skruvlock i storlekarna 100 ml till 10 L
  • Hällring för droppfri vätskeöverföring
  • Hög resistens mot kemikalier
  • Dubbelskala metriska graderingar
  • Hållbar vit emaljtryck
  • Stort vitt markeringsområde
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Färg Klart
Material Borosilikatglas (3.3)
Sterilitet Icke-steril
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Mun Gängad
Stängningsstorlek GL45
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 3,38 oz.
Form Rund
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Medieflaska