Beskrivning
- En droppfri gjutring och en autoklavbar propylpropen (PP) skruvlock möjliggör sterilisering av medier och reagenser.
- Globe Glass™ mediaflaskor finns i storlekar från 50 ml till 10 000 ml.
- ASTM E438, Typ I, Klass A, Borosilikat 3.3-glas
- GL32 polypropen (PP) skruvlock på storlek 50 ml
- GL45 polypropen (PP) skruvlock i storlekarna 100 ml till 10 L
- Hällring för droppfri vätskeöverföring
- Hög resistens mot kemikalier
- Dubbelskala metriska graderingar
- Hållbar vit emaljtryck
- Stort vitt markeringsområde
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 5 L |
| Färg | Klart |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Förslutning ingår | Ja |
| Graderad | Ja |
| Mun | Gängad |
| Stängningsstorlek | GL45 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (engelska) | 169,07 oz. |
| Visa mer |