Läs mer
Cole-Parmer™ Essentials Förrengjorda fyrkantiga flaskor med bred mun, klart glas
Produktkod. 11795139 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
240 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
11795139 240 mL Paket med 24
1 options
Produktkod. 11795139 Leverantör Cole-Parmer™ Essentials Leverantörsnummer 3461040
Beräknad leverans: 18-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förrensade fyrkantiga flaskor med bred mun sparar värdefull —tid utan lukt och smaklös finish påverkar inte lagrade produkter. De kommer med gröna härdplast, PTFE-fodrade lock.
  • Förrengörs genom vakuum och jonisering.
    • Vakuum- och joniseringsprocessen tar bort föroreningar som smuts, damm, kartongludd, olja, aerosoler och fina glaspartiklar från dessa flaskor.
  • Individuellt förseglad för långtidsförvaring utan kontaminering.
  • Idealisk för kemikalie- och hartsprovtagning.
  • Flaskorna kommer med PTFE fodrade kapsyler.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 240 mL
Beläggning PTFE
Färg Klart
Diameter (engelska) 2 tum
Material Glas
nr per ärende 24 Pk.
Stängningsfärg Grön
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 137 mm
Höjd (engelska) 5,4 tum
Förslutningsfoder PTFE
Stängningsmaterial Termohärdande
Stängningsstorlek 43 mm
Diameter (metrisk) 51 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Form Fyrkantig
Produkttyp Förrensad flaska