Läs mer
Cole-Parmer™ Essentials Ekonomi förrengjord flaska med bred mun, bärnstensfärgat glas
Produktkod. 11850010 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
60 mL
125 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
11850010 125 mL Paket med 24
11840010 60 mL Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11850010 Leverantör Cole-Parmer™ Essentials Leverantörsnummer 3460920
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förrensade fyrkantiga flaskor med bred mun sparar värdefull —tid utan lukt och smaklös finish påverkar inte lagrade produkter. De kommer med gröna härdplast, PTFE-fodrade lock.
  • Förrengörs genom vakuum och jonisering.
  • Individuellt förseglad för långtidsförvaring utan kontaminering.
  • Vakuum- och joniseringsprocessen tar bort föroreningar som smuts, damm, kartongludd, olja, aerosoler och fina glaspartiklar från dessa flaskor.
  • Idealisk för kemikalie- och hartsprovtagning.
  • Flaskorna levereras med gröna härdplast, PTFE-fodrade kapsyler.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Färg Bärnsten
Diameter (engelska) 2,1 tum
För användning med (applikation) Kemikalie- och hartsprovtagning
Material Glas
nr per ärende 24 Pk.
Stängningsfärg Grön
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Form Rund
Höjd (metrisk) 95 mm
Produkttyp Förrensad flaska
Höjd (engelska) 3,7 tum
Förslutningsfoder PTFE
Stängningsmaterial Termohärdande
Stängningsstorlek 38-400
Diameter (metrisk) 54 mm
Förslutningstyp Skruvlock