Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Produktions- och förvaringsflaska, Carboys, med DIN 168-1 gänga, GL 45, graderad
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
Dessa större carboys är idealiska för bulklagring och hantering av både flytande och fasta mellanprodukter och slutliga formuleringar. Tillverkad av typ 1 borosilikat 3.3 glas för hållbar prestanda och motståndskraft mot termisk stress. Glaset överensstämmer med amerikanska (USP ), europeiska (EP) och japanska farmakopéstandarder (JP) vilket gör karpojken idealiska för läkemedelsproduktion. Tillverkad med förtjockade, enhetliga sidoväggar för högre mekanisk hållfasthet. Retrace Code för batchspårbarhet och överensstämmelsecertifiering. Tillverkad av oorganiska material (certifierad BSE/TSE-fri). Lämplig för högtemperatursterilisering, depyrogenering eller autoklavering. Finns med anpassade logotyper, identifieringsmärkning eller gradering. Finns även med extern polyuretanbeläggning för ökad reptålighet och för att förhindra läckage vid skador. Levereras utan skruvlock eller hällring, men kan användas i kombinationslock och kopplingssystem.
- Tjockväggig och därför mekaniskt mycket motståndskraftig
- Tillverkad av oorganiska material (certifierad BSE/TSE-fri)
- Finns med anpassade logotyper, identifieringsmärkning eller gradering
- Den platta, robusta basen tillåter användning av stora och tunga omrörarstänger
- Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
- Påbränd, mycket hållbar vit keramik
- Standardiserad GL-gänga och matchande locksystem för särskilt tät tätning och enkel, ren utgjutning
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 10 L |
| För användning med (applikation) | Lagring och transport; Används i kombination med lock och kopplingssystem; Blandningsprocesser med stora magnetiska omrörarstänger |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Kvantitet | 1 st |
| Trådstorlek (metrisk) | GL 45 |
| Diameter (metrisk) | 228 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |