Läs mer
Karl Hecht™ Assistent™ Flaskor med skruvlock med bred hals
Kapacitet (metrisk):
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Med gänga och skruvlock
- Klart glas
- Skruvlock är värmebeständiga upp till 110 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 28 mm |
| Inkluderar | Skruvlock |
| Material | Glas |
| Volym (metrisk) dispensering | 25mL |
| Mun | Bred |
| Produkttyp | Reagensflaska |
| Förslutningstyp | Skruvlock |