Läs mer
Gravis Glasflaskor med bred hals
Kapacitet (metrisk):
250 mL
Beskrivning
- Vid hals R3/48
- Förslutning ingår ej
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Material | Glas |
| Hals-ID (metrisk) | R3/48 |
| Kvantitet | 42 Pk. |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Förslutning ingår | Nej |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Graderad | Nej |
| Mun | Bred |
| Form | Rund |
| Visa mer |