Läs mer
Buerkle™ Provtagningsflaskor av glas
Produktkod. 11951541 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11951541
Brand: Buerkle™ 53140010
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ Glasprovtagningsflaskor kan användas med Buerkle™ ProfiSampler.
  • Kan användas med Buerkle™ ProfiSampler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Beskrivning Utrustning för ProfiSampler Aluminium, UniSampler Ex
Material Glas
Kvantitet Varje
Trådstorlek (metrisk) 45 mm
Stängningsfärg Blått
Förslutning ingår Ja
Produkttyp Provflaska
För användning med (utrustning) ProfiSampler Aluminium
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Genom förslutningsdispenseringen Nej