Läs mer
Buerkle™ Provtagningsflaskor av glas
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Kan användas med Buerkle™ ProfiSampler
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Beskrivning | Utrustning för ProfiSampler Aluminium, UniSampler Ex |
| Material | Glas |
| Kvantitet | Varje |
| Trådstorlek (metrisk) | 45 mm |
| Stängningsfärg | Blått |
| Förslutning ingår | Ja |
| Produkttyp | Provflaska |
| För användning med (utrustning) | ProfiSampler Aluminium |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Visa mer |