Läs mer
Velp Scientifica™ Glassand
Produktkod. 15329564 Handla allt Velp Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15329564 2 kg 2kg
1 options
Produktkod. 15329564 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer A00000089
 Begränsad artikel
I lager
Velp Scientifica™ Glassand för användning med HU 6 hydrolysenhet.
  • Sand för användning med HU 6 Hydrolysenhet
Specifikationer
För användning med (utrustning) HU6 Hydrolysenhet
Produkttyp Glassand
Kapacitet (metrisk) 2 kg
Material Glas
Kvantitet 2 förpackningar
Vikt (metrisk) 2 kg