Läs mer
Hecht Karl™ Reagensflaska med bred mun av glas
Produktkod. 10093751
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 mL
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10093751 100 mL
1 options
Produktkod. 10093751 Leverantör Hecht Karl™ Leverantörsnummer 41311012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.80 SEK
    80.47 SEK / Paket med 1
    Save 41.33 SEK
    33% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-02-2027
Obs: Glaspluggen har spår, som visas på bilderna 2 och 3 ovan.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Färg Klart
Material Glas
Förslutningstyp Glasplugg