Läs mer
Brady™ GlobalMark™ Vinylband för inomhus/utomhus (B-595), lila
Anpassar sig väl till oregelbundna, böjda, grova och mycket strukturerade ytor. Brady™ GlobalMark™ Vinylband för inomhus/utomhus (B-595) är perfekta för tuffa, industriella miljöer.
Brand: Brady™ 113147
Beskrivning
- Håll fast vid svåra låg-ytenergi-objekt
- 5 års utomhushållbarhet
- Fäster sig på högstrukturerade ytor som målade betongblockväggar, ojämnt trä, strukturerade plaster, grova rör och pappersklädda rör
Specifikationer
| BS5609:1986 2 § och 3 § | |
| Akryl, Permanent, Kall temperatur | |
| Lila | |
| Kontinuerligt | |
| Enkelsidigt utskriftsbart | |
| Band | |
| Bågblixtetiketter, piltejp, rör- och ventilmärkning, säkerhets- och efterlevnadsidentifiering, visuell arbetsplatsmärkning, lagermärkning | |
| 1 | |
| 1 rulle/låda | |
| -40 °F till +180 °F | |
| 0,004 tum. | |
| 30.48 m x 101.6 mm | |
| 30 m | |
| 100 mm | |
| GLOBALMARK VINYL B595 LILA 100MM |
| Föreslagen Ribbon Series: R10000 | |
| Hold (Håll) | |
| Glans | |
| Vinylfilm (B-595) | |
| Termisk överföring | |
| Icke-steril | |
| GlobalMark™ Etikettmaskin | |
| -40 °C | |
| 1 st | |
| -40 °C till +82 °C | |
| 0.102 mm | |
| 100 ft. | |
| 4 tum | |
| 2,25 tum. |