Läs mer
Brady™ GlobalMark™ Vinylband för inomhus/utomhus (B-595), lila
Anpassar sig väl till oregelbundna, böjda, grova och mycket strukturerade ytor. Brady™ GlobalMark™ Vinylband för inomhus/utomhus (B-595) är perfekta för tuffa, industriella miljöer.
7570.00 SEK
Specifikationer
| Beskrivning | Föreslagen Ribbon Series: R10000 |
|---|---|
| Typ av lim | Akryl, Permanent, Kall temperatur |
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Färg | Lila |
| Avsluta | Glans |
| Produktkod | Brand | Bredd (engelska) tejp | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Bredd (engelska) tejp | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15252936
|
Brady™
113147 |
2,25 tum. |
7570.00 SEK
Paket med 1 |
Beräknad leverans: 02-10-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
||||
Beskrivning
- Håll fast vid svåra låg-ytenergi-objekt
- 5 års utomhushållbarhet
- Fäster sig på högstrukturerade ytor som målade betongblockväggar, ojämnt trä, strukturerade plaster, grova rör och pappersklädda rör
Specifikationer
| Föreslagen Ribbon Series: R10000 | |
| Hold (Håll) | |
| Glans | |
| Vinylfilm (B-595) | |
| Icke-steril | |
| GlobalMark™ Etikettmaskin | |
| -40 °C | |
| -40 °F till +180 °F | |
| 0,004 tum. | |
| 100 ft. |
| Akryl, Permanent, Kall temperatur | |
| Lila | |
| Kontinuerligt | |
| Termisk överföring | |
| Bågblixtetiketter, piltejp, rör- och ventilmärkning, säkerhets- och efterlevnadsidentifiering, visuell arbetsplatsmärkning, lagermärkning | |
| 1 | |
| 1 rulle/låda | |
| -40 °C till +82 °C | |
| 0.102 mm |