Läs mer
Glufosinate ammonium, 95%, Thermo Scientific™
Glufosinate ammonium, 95%, CAS # 77182-82-2, also known as glufosinate, is a non-selective phosphorous herbicide.
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar J66186.03
Kvantitet 1g
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 15407449
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4061.69 SEK
    3646.65 SEK / 1g
    Save 415.04 SEK
    10% Av
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
• Glufosinate ammonium is a compound which exhibits broad-spectrum herbicidal properties through inhibition of glutamine synthetase, which disrupts cell membranes
Application
• Glufosinate ammonium acts as a non-selective herbicide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiska identifierare
77182-82-2
198.16
ZBMRKNMTMPPMMK-UHFFFAOYNA-N
122130249
[NH4+].CP(O)(=O)CCC(N)C([O-])=O
C5H15N2O4P
MFCD00055562,MFCD00211362
DL-Phosphinothricin; 2-Amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)butyric acid ammonium salt
ammonium 2-amino-4-[hydroxy(methyl)phosphoryl]butanoate
Specifikationer
Glufosinate ammonium
White
>110°C (230°F)
MFCD00055562,MFCD00211362
519°C
DL-Phosphinothricin; 2-Amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)butyric acid ammonium salt
ZBMRKNMTMPPMMK-UHFFFAOYNA-N
ammonium 2-amino-4-[hydroxy(methyl)phosphoryl]butanoate
122130249
95%
77182-82-2
1g
C5H15N2O4P
8163399
14,7339
Soluble in water
[NH4+].CP(O)(=O)CCC(N)C([O-])=O
198.16
198.16
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
  • Glufosinate ammonium
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Glufosinate ammonium