Läs mer
Glufosinate ammonium, 95%, Thermo Scientific™
Glufosinate ammonium, 95%, CAS # 77182-82-2, also known as glufosinate, is a non-selective phosphorous herbicide.
1138.65 SEK - 3646.65 SEK
Kemiska identifierare
CAS 77182-82-2
Molekylformel C5H15N2O4P
Molekylvikt (g/mol) 198.16
MDL-nummer MFCD00055562,MFCD00211362
InChI-nyckel ZBMRKNMTMPPMMK-UHFFFAOYNA-N
Synonym DL-Phosphinothricin; 2-Amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)butyric acid ammonium salt
PubChem CID 122130249
IUPAC-namn ammonium 2-amino-4-[hydroxy(methyl)phosphoryl]butanoate
LEDER [NH4+].CP(O)(=O)CCC(N)C([O-])=O
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15417449
Visa dokument Kampanjdetaljer
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66186.MD
250mg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1268.58 SEK
1138.65 SEK / 250mg
Save 129.93 SEK
10% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15407449
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66186.03
1g
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
4061.69 SEK
3646.65 SEK / 1g
Save 415.04 SEK
10% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
• Glufosinate ammonium is a compound which exhibits broad-spectrum herbicidal properties through inhibition of glutamine synthetase, which disrupts cell membranes
Application
• Glufosinate ammonium acts as a non-selective herbicide
Specifikationer
Kemiska identifierare
77182-82-2
198.16
ZBMRKNMTMPPMMK-UHFFFAOYNA-N
122130249
[NH4+].CP(O)(=O)CCC(N)C([O-])=O
C5H15N2O4P
MFCD00055562,MFCD00211362
DL-Phosphinothricin; 2-Amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)butyric acid ammonium salt
ammonium 2-amino-4-[hydroxy(methyl)phosphoryl]butanoate
Specifikationer
Glufosinate ammonium
White
C5H15N2O4P
8163399
14,7339
Soluble in water
[NH4+].CP(O)(=O)CCC(N)C([O-])=O
198.16
198.16
77182-82-2
>110°C (230°F)
MFCD00055562,MFCD00211362
519°C
DL-Phosphinothricin; 2-Amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)butyric acid ammonium salt
ZBMRKNMTMPPMMK-UHFFFAOYNA-N
ammonium 2-amino-4-[hydroxy(methyl)phosphoryl]butanoate
122130249
95%
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H360-H373-H302-H312-H332
May damage fertility or the unborn child.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P308+P313-P312-P330-P363-P501c
H302+H312+H332-H360-H373
missing translation for 'einecsNumber' : 278-636-5
missing translation for 'rtecsNumber' : EK7713600
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : 2° to 8°C
Rekommenderad förvaring : Keep cold
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer