Läs mer
Thermo Scientific™ GlycanPac™ AXR-1 HPLC-kolonner
Få ultrahög upplösning och selektivitet för både märkta och naturliga glykaner med denna HPLC/UHPLC-kolonn. Den är kompatibel med MS och fluorescensdetektion.
Brand: Thermo Scientific™ 088252
Beskrivning
Få branschledande, ultrahög upplösning av märkta och naturliga glykaner för strukturell karakterisering och kvantifiering med hjälp av Thermo Scientific™ GlycanPac™ AXR-1 LC-kolonner. Denna högpresterande, kiseldioxidbaserade kromatografikolonn uppnår separation i blandat läge med en kombination av laddning, isomerstruktur och storlek. Nu finns det en kolumn med unik selektivitet för att analysera biologiskt viktiga glykaner. De GlycanPac AXR-1-kolonn är tillgänglig i flera HPLC- och UHPLC-format och är kompatibel med fluorescens- eller masspektrometri (MS) detektion.
Exceptional Glycan Selectivity with Industry-Leading ResolutionUltra-high resolution and selectivity of glycans are attributed to the GlycanPac AXR-1 column's innovative mixed-mode surface chemistry, which combines:
- WAX functionality for retention of negatively charged glycans, with separation in order of increasing charge
- Reversed-phase functionality for same-charge glycans, with separation according to isomerism and size
This high-purity spherical silica column is designed and tested for HPLC and UHPLC methods using either fluorescence or MS detection applications. The GlycanPac AXR-1 column uses volatile aqueous buffers (e.g., ammonium acetate or ammonium formate) and acetonitrile, presenting the eluting glycans ready for introduction into MS instruments.
Available in Multiple Formats- Use 1.9μm columns for UHPLC applications and 3μm columns for HPLC applications
- Select from a variety of dimensions to support the resolution, throughput, or instrumental requirements required for your application
- Protect the analytical column with GycanPac AXR-1 Guard columns
Specifikationer
WAX and RP Mixed Mode | |
3 mm | |
150 mm | |
Spherical, high purity, porous | |
2 to 8 | |
Compatible with 0 to 100% aqueous and common HPLC solvents | |
60°C | |
GlycanPac | |
Mixed Mode | |
Analytical Column |
Analytical Column | |
0.4 to 0.6 mL/min | |
6000 psi (415 bar) | |
3 μm | |
175 Å | |
300 m²/g | |
Proprietary | |
Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica | |
Reversed Phase and Ion Exchange |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.