Läs mer
Thermo Scientific™ GlycanPac™ AXR-1 HPLC-kolonner
Få ultrahög upplösning och selektivitet för både märkta och naturliga glykaner med denna HPLC/UHPLC-kolonn. Den är kompatibel med MS och fluorescensdetektion.
Brand:  Thermo Scientific™ 088251
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 15282725
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter »
Beskrivning
Beskrivning
Få branschledande, ultrahög upplösning av märkta och naturliga glykaner för strukturell karakterisering och kvantifiering med hjälp av Thermo Scientific™ GlycanPac™ AXR-1 LC-kolonner. Denna högpresterande, kiseldioxidbaserade kromatografikolonn uppnår separation i blandat läge med en kombination av laddning, isomerstruktur och storlek. Nu finns det en kolumn med unik selektivitet för att analysera biologiskt viktiga glykaner. De GlycanPac AXR-1-kolonn är tillgänglig i flera HPLC- och UHPLC-format och är kompatibel med fluorescens- eller masspektrometri (MS) detektion.
Exceptional Glycan Selectivity with Industry-Leading Resolution
Ultra-high resolution and selectivity of glycans are attributed to the GlycanPac AXR-1 column's innovative mixed-mode surface chemistry, which combines:
  • WAX functionality for retention of negatively charged glycans, with separation in order of increasing charge
  • Reversed-phase functionality for same-charge glycans, with separation according to isomerism and size
Reliable Column Performance
This high-purity spherical silica column is designed and tested for HPLC and UHPLC methods using either fluorescence or MS detection applications. The GlycanPac AXR-1 column uses volatile aqueous buffers (e.g., ammonium acetate or ammonium formate) and acetonitrile, presenting the eluting glycans ready for introduction into MS instruments.
Available in Multiple Formats
  • Use 1.9μm columns for UHPLC applications and 3μm columns for HPLC applications
  • Select from a variety of dimensions to support the resolution, throughput, or instrumental requirements required for your application
  • Protect the analytical column with GycanPac AXR-1 Guard columns
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
WAX and RP Mixed Mode
2.1 mm
150 mm
Spherical, high purity, porous
2 to 8
Compatible with 0 to 100% aqueous and common HPLC solvents
60°C
GlycanPac
Mixed Mode
Analytical Column
Analytical Column
0.2 to 0.3 mL/min
6000 psi (415 bar)
3 μm
175 Å
300 m²/g
Proprietary
Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica
Reversed Phase and Ion Exchange
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
One moment while we fetch your results.
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ GlycanPac™ AXR-1 HPLC-kolonner >
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.