Läs mer
Goat, anti-Mouse, FITC, Polyclonal (Secondary), STEMCELL Technologies
Goat Polyclonal Antibody
Brand:  Stemcell Technologies 60138FI
Encompass_Preferred
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 17189171
  • 4274.10 SEK / 1.5mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
  • Fluorescein (FITC)-conjugated goat anti-mouse antibody reacts with the heavy chains on mouse IgG and the light chains common in most mouse immunoglobulins
  • The average molecular weight is reported to be ∼160 kDa
  • This antibody has minimal cross-reactivity to human, cow, horse, rabbit, and pig serum proteins but may react to immunoglobulins from other species
Specifikationer
Specifikationer
Immunofluorescence
FITC
1.5 mg
Mouse
Polyclonal
Goat
Secondary
Other
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.