Läs mer
Goat, anti-Mouse, FITC, Polyclonal (Secondary), STEMCELL Technologies
Goat Polyclonal Antibody
Brand:  Stemcell Technologies 60139FI
Encompass_Preferred
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 17199171
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter »
Beskrivning
Beskrivning
  • Fluorescein (FITC)-conjugated goat anti-mouse antibody reacts with the heavy chains on mouse IgG and the light chains common in most mouse immunoglobulins
  • The average molecular weight is reported to be ∼160 kDa
  • This antibody has minimal cross-reactivity to human, cow, horse, rabbit, and pig serum proteins but may react to immunoglobulins from other species
Specifikationer
Specifikationer
Immunofluorescence
FITC
1 mg
Mouse
Polyclonal
Goat
Secondary
Other
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.