Läs mer
Gold wire, 0.5mm (0.02in) dia, annealed, Premion™, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific™
Logga in för priser
Kemiska identifierare
| CAS | 7440-57-5 |
|---|---|
| Molekylformel | Au |
| Molekylvikt (g/mol) | 196.967 |
| MDL-nummer | MFCD00003436 |
| InChI-nyckel | PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 |
| PubChem CID | 23985 |
| ChEBI | CHEBI:30050 |
| IUPAC-namn | gold |
| LEDER | [Au] |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15447425
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047160.BS |
10cm |
Logga in för priser
10cm |
Ej tillämpligt | |||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
15457425
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047160.BW |
50cm |
Logga in för priser
50cm |
Ej tillämpligt | |||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
15454115
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047160.CB |
250cm |
Logga in för priser
250cm |
Ej tillämpligt | |||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| Au | |
| MFCD00003436 | |
| colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 | |
| CHEBI:30050 | |
| [Au] |
Specifikationer
| Gold wire | |
| 7440-57-5 | |
| ≈3.79g/m | |
| Au | |
| colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 | |
| [Au] | |
| 196.967 | |
| CHEBI:30050 | |
| Premion™ |
| 0.5mm (0.02 in.) dia., annealed | |
| Odorless | |
| (metals basis) | |
| MFCD00003436 | |
| PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N | |
| gold | |
| 23985 | |
| 99.999% |
Säkerhet och hantering
missing translation for 'einecsNumber' : 231-165-9
missing translation for 'rtecsNumber' : MD5070000
missing translation for 'tsca' : Yes
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures