Learn More
GOLGA3 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 21193-1-AP-150UL
 View more versions of this product
Product Code. 16880815
  • 4652.90 SEK / 150µL
Description
The protein encoded by this gene is a member of kinesin-like protein family. Proteins of this family are microtubule-dependent molecular motors that transport organelles within cells and move chromosomes during cell division. This protein is important for anaphase chromosome segregation and may be required to coordinate the onset of sister centromere separation.
Specifications
Specifications
GOLGA3
Polyclonal
Unconjugated
GOLGA3
GCP170, GOLGA3, Golgin 160, Golgin subfamily A member 3, MEA 2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
269682, 2802
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
0.35 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P55937, Q08378
Golga3
GOLGA3 Fusion Protein Ag15531
150 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
GOLGA3 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech > 150 μL; Unconjugated
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis