Läs mer
Gosselin™ Runda HDPE 100 ml flaskor
Produktkod. 11743024
Change view
Förslutningstyp:
Dubbel skruvlock
Enkel skruvlock
Skruvlock med vadd
Stängningsmaterial:
HDPE
LDPE
Polyeten
Tresilen
Stängningsfärg:
Blått
Rött
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 335
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förslutningstyp Stängningsmaterial Stängningsfärg Sterilitet Förpackningsstorlek
11743024 Skruvlock med vadd Tresilen Rött Icke-steril Paket med 335
11793293 Enkel skruvlock LDPE Rött Icke-steril Paket med 335
11592223 Enkel skruvlock LDPE Rött Sterila Paket med 335
11733024 Dubbel skruvlock Polyeten Rött Icke-steril Paket med 335
11763024 Dubbel skruvlock HDPE Rött Icke-steril Paket med 250
11753024 Dubbel skruvlock Polyeten Rött Sterila Paket med 335
11802532 Enkel skruvlock LDPE Blått Icke-steril Paket med 335
11704906 Skruvlock med vadd Tresilen Rött Sterila Paket med 335
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11743024 Leverantör Gosselin™ Leverantörsnummer LR10005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3740.00 SEK
    2218.89 SEK / Paket med 335
    Save 1521.11 SEK
    40% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger utmärkt förvaring av vätskor och fasta ämnen i laboratoriet. Gosselin™ Runda HDPE 100mL flaskor levereras med antingen ett skruvlock med innerläpp, med separat tätning eller med vadd.
  • Stor hals
  • Brottsäker
  • Steril eller aseptisk genom bestrålning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Färg Naturlig
Material HDPE
Längd (metrisk) 51mm
Kvantitet 335/PK
Sterilitet Icke-steril
Bredd (metrisk) 51mm
Stängningsfärg Rött
Förslutning ingår Ja
Höjd (metrisk) 80 mm
Stängningsmaterial Tresilen
Diameter (metrisk) 37 mm
Förslutningstyp Skruvlock med vadd
Form Rund
Certifikat och efterlevnad EG N °1935/2004