Läs mer
Gosselin™ Runda HDPE 100 ml flaskor
Produktkod. 11753024
Förslutningstyp:
Double Screw Cap
Dubbel skruvlock
Enkel skruvlock
Skruvlock med vadd
Stängningsmaterial:
HDPE
LDPE
Polyeten
Tresilen
Stängningsfärg:
Blått
Red
Rött
Sterilitet:
Icke-steril
Non-sterile
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 335
Produktkod. 11753024
Brand: Gosselin™ LR10003
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger utmärkt förvaring av vätskor och fasta ämnen i laboratoriet. Gosselin™ Runda HDPE 100mL flaskor levereras med antingen ett skruvlock med innerläpp, med separat tätning eller med vadd.
  • Stor hals
  • Brottsäker
  • Steril eller aseptisk genom bestrålning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Färg Naturlig
Material HDPE
Längd (metrisk) 51mm
Kvantitet 335/PK
Sterilitet Sterila
Bredd (metrisk) 51mm
Stängningsfärg Rött
Certifikat och efterlevnad CE, EC N °1935/2004, ISO 11137
Förslutning ingår Ja
Form Rund
Höjd (metrisk) 80 mm
Stängningsmaterial Polyeten
Diameter (metrisk) 37 mm
Förslutningstyp Dubbel skruvlock