Läs mer
Gosselin™ Runda HDPE 100 ml flaskor
Produktkod. 11793293
Change view
Förslutningstyp:
Double Screw Cap
Dubbel skruvlock
Enkel skruvlock
Skruvlock med vadd
Stängningsmaterial:
HDPE
LDPE
Polyeten
Tresilen
Stängningsfärg:
Blått
Red
Rött
Sterilitet:
Icke-steril
Non-sterile
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 335
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förslutningstyp Stängningsmaterial Stängningsfärg Sterilitet unitSize
11793293 Enkel skruvlock LDPE Rött Icke-steril Paket med 335
11592223 Enkel skruvlock LDPE Rött Sterila Paket med 335
11733024 Dubbel skruvlock Polyeten Rött Icke-steril Paket med 335
11763024 Double Screw Cap HDPE Red Non-sterile Paket med 250
11753024 Dubbel skruvlock Polyeten Rött Sterila Paket med 335
11802532 Enkel skruvlock LDPE Blått Icke-steril Paket med 335
11743024 Skruvlock med vadd Tresilen Rött Icke-steril Paket med 335
11704906 Skruvlock med vadd Tresilen Rött Sterila Paket med 335
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11793293 Leverantör Gosselin™ Leverantörsnummer LR10004
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger utmärkt förvaring av vätskor och fasta ämnen i laboratoriet. Gosselin™ Runda HDPE 100mL flaskor levereras med antingen ett skruvlock med innerläpp, med separat tätning eller med vadd.
  • Stor hals
  • Brottsäker
  • Steril eller aseptisk genom bestrålning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Färg Naturlig
Material HDPE
Längd (metrisk) 51mm
Kvantitet 335/PK
Sterilitet Icke-steril
Bredd (metrisk) 51mm
Stängningsfärg Rött
Certifikat och efterlevnad CE, EC N °1935/2004
Förslutning ingår Ja
Form Rund
Höjd (metrisk) 80 mm
Stängningsmaterial LDPE
Diameter (metrisk) 37 mm
Förslutningstyp Enkel skruvlock