Läs mer
Gosselin™ Runda HDPE 150 ml flaskor
Produktkod. 11723034
Change view
Förslutningstyp:
Dubbel skruvlock
Enkel skruvlock
Skruvlock med vadd
Stängningsmaterial:
HDPE
LDPE
Polyeten
Tresilen
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förslutningstyp Stängningsmaterial Sterilitet unitSize
11723034 Dubbel skruvlock Polyeten Icke-steril Paket med 250
12367387 Enkel skruvlock LDPE Sterila Paket med 250
11763303 Enkel skruvlock LDPE Icke-steril Paket med 250
11733034 Dubbel skruvlock HDPE Sterila Paket med 250
11743034 Skruvlock med vadd Tresilen Icke-steril Paket med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11723034 Leverantör Gosselin™ Leverantörsnummer LR150A01
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger utmärkt förvaring av vätskor och fasta ämnen i laboratoriet. Gosselin™ Runda HDPE 150mL flaskor levereras med antingen en enkel eller dubbel skruvkork, eller skruvkork med vadd.
  • Stor hals, bred mun
  • Brottsäker
  • Steril eller aseptisk genom bestrålning
  • Löstagbart steriliseringsintyg på varje kartong
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 150 mL
Färg Naturlig
Material HDPE
Längd (metrisk) 51mm
Kvantitet 250/PK
Sterilitet Icke-steril
Bredd (metrisk) 51mm
Stängningsfärg Rött
Certifikat och efterlevnad CE, EC N °1935/2004
Förslutning ingår Ja
Form Rund
Höjd (metrisk) 108 mm
Stängningsmaterial Polyeten
Diameter (metrisk) 37 mm
Förslutningstyp Dubbel skruvlock