Läs mer
Gosselin™ Runda HDPE 150 ml flaskor
Produktkod. 11743034
Förslutningstyp:
Dubbel skruvlock
Enkel skruvlock
Skruvlock med vadd
Stängningsmaterial:
HDPE
LDPE
Polyeten
Tresilen
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Produktkod. 11743034
Brand: Gosselin™ LR150A07
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger utmärkt förvaring av vätskor och fasta ämnen i laboratoriet. Gosselin™ Runda HDPE 150mL flaskor levereras med antingen en enkel eller dubbel skruvkork, eller skruvkork med vadd.
  • Stor hals, bred mun
  • Brottsäker
  • Steril eller aseptisk genom bestrålning
  • Löstagbart steriliseringsintyg på varje kartong
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 150 mL
Färg Naturlig
Material HDPE
Längd (metrisk) 51mm
Kvantitet 250/PK
Sterilitet Icke-steril
Bredd (metrisk) 51mm
Stängningsfärg Rött
Certifikat och efterlevnad CE, EC N °1935/2004
Förslutning ingår Ja
Form Rund
Höjd (metrisk) 108 mm
Stängningsmaterial Tresilen
Diameter (metrisk) 37 mm
Förslutningstyp Skruvlock med vadd