Läs mer
Gosselin™ Runda HDPE 150 ml flaskor
Produktkod. 12367387
Change view
Förslutningstyp:
Dubbel skruvlock
Enkel skruvlock
Skruvlock med vadd
Stängningsmaterial:
HDPE
LDPE
Polyeten
Tresilen
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förslutningstyp Stängningsmaterial Sterilitet unitSize
12367387 Enkel skruvlock LDPE Sterila Paket med 250
11763303 Enkel skruvlock LDPE Icke-steril Paket med 250
11723034 Dubbel skruvlock Polyeten Icke-steril Paket med 250
11733034 Dubbel skruvlock HDPE Sterila Paket med 250
11743034 Skruvlock med vadd Tresilen Icke-steril Paket med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12367387 Leverantör Gosselin™ Leverantörsnummer LR150A02
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger utmärkt förvaring av vätskor och fasta ämnen i laboratoriet. Gosselin™ Runda HDPE 150mL flaskor levereras med antingen en enkel eller dubbel skruvkork, eller skruvkork med vadd.
  • Stor hals, bred mun
  • Brottsäker
  • Steril eller aseptisk genom bestrålning
  • Löstagbart steriliseringsintyg på varje kartong
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (metrisk) 150 mL
Färg Naturlig
Material HDPE
Längd (metrisk) 51mm
Kvantitet 250/PK
Sterilitet Sterila
Bredd (metrisk) 51mm
Stängningsfärg Rött
Certifikat och efterlevnad CE, EC N °1935/2004, ISO 11137
Förslutning ingår Ja
Form Rund
Höjd (metrisk) 108 mm
Stängningsmaterial LDPE
Diameter (metrisk) 37 mm
Förslutningstyp Enkel skruvlock