Läs mer
Gosselin™ Fyrkantiga HDPE 150 ml flaskor
Produktkod. 11703034
Förslutningstyp:
Dubbel skruvlock
Enkel skruvlock
Screw Cap with Wad
Skruvlock
Skruvlock med vadd
Stängningsmaterial:
HDPE
LDPE
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Sterile
Förpackningsstorlek:
Paket med 300
Produktkod. 11703034
Brand: Gosselin™ LC150A07
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger utmärkt förvaring av vätskor och fasta ämnen i laboratoriet. Gosselin™ Fyrkantiga HDPE 150mL flaskor kommer med antingen ett skruvlock med innerläpp, med separat tätning eller med vadd.
  • Stor mun
  • Brottsäker
  • Steril eller aseptisk genom bestrålning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 150 mL
Färg Naturlig
Beskrivning Fyrkantig
Diameter (metrisk) Innerhals 37 mm
Material HDPE
Längd (metrisk) 50mm
Sterilitet Icke-steril
Bredd (metrisk) 50mm
Stängningsfärg Rött
Certifikat och efterlevnad EG N °1935/2004
Förslutning ingår Ja
Disponibel Engångsbruk
Mun Bred
Höjd (metrisk) 95 mm
Förslutningsfoder Tresilen
Stängningsmaterial HDPE
Förslutningstyp Skruvlock med vadd