Läs mer
Gosselin™ Fyrkantiga HDPE 150 ml flaskor
Produktkod. 11713034
Change view
Förslutningstyp:
Dubbel skruvlock
Enkel skruvlock
Skruvlock
Skruvlock med klump
Skruvlock med vadd
Stängningsmaterial:
HDPE
LDPE
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 300
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förslutningstyp Stängningsmaterial Sterilitet unitSize
11713034 Dubbel skruvlock HDPE Sterila Paket med 300
11773024 Enkel skruvlock LDPE Sterila Paket med 300
11793024 Dubbel skruvlock HDPE Icke-steril Paket med 300
11753303 Enkel skruvlock LDPE Icke-steril Paket med 300
12324189 Skruvlock HDPE Icke-steril Paket med 300
12602185 Skruvlock med klump HDPE Sterila -
11703034 Skruvlock med vadd HDPE Icke-steril Paket med 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11713034 Leverantör Gosselin™ Leverantörsnummer LC150A09
Beräknad leverans: 07-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger utmärkt förvaring av vätskor och fasta ämnen i laboratoriet. Gosselin™ Fyrkantiga HDPE 150mL flaskor kommer med antingen ett skruvlock med innerläpp, med separat tätning eller med vadd.
  • Stor mun
  • Brottsäker
  • Steril eller aseptisk genom bestrålning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 150 mL
Färg Naturlig
Beskrivning Fyrkantig
Diameter (metrisk) Innerhals 37 mm
Material HDPE
Längd (metrisk) 50mm
Sterilitet Sterila
Bredd (metrisk) 50mm
Stängningsfärg Rött
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 95 mm
Förslutningsfoder Polyeten
Stängningsmaterial HDPE
Förslutningstyp Dubbel skruvlock
Certifikat och efterlevnad EG N °1935/2004, ISO 11137
Disponibel Engångsbruk