Läs mer
Gosselin™ Fyrkantiga HDPE 150 ml flaskor
Förslutningstyp:
Dubbel skruvlock
Enkel skruvlock
Screw Cap with Wad
Skruvlock
Skruvlock med vadd
Stängningsmaterial:
HDPE
LDPE
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Sterile
Förpackningsstorlek:
Paket med 300
Beskrivning
- Stor mun
- Brottsäker
- Steril eller aseptisk genom bestrålning
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 150 mL |
| Färg | Naturlig |
| Beskrivning | Fyrkantig |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 37 mm |
| Material | HDPE |
| Längd (metrisk) | 50mm |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Bredd (metrisk) | 50mm |
| Stängningsfärg | Blått |
| Certifikat och efterlevnad | EG N °1935/2004, ISO 11137 |
| Visa mer |