Läs mer
Gosselin™ Fyrkantiga HDPE 150 ml flaskor
Produktkod. 11793024
Change view
Förslutningstyp:
Dubbel skruvlock
Enkel skruvlock
Skruvlock
Skruvlock med klump
Skruvlock med vadd
Stängningsmaterial:
HDPE
LDPE
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 300
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förslutningstyp Stängningsmaterial Sterilitet Förpackningsstorlek
11793024 Dubbel skruvlock HDPE Icke-steril Paket med 300
11773024 Enkel skruvlock LDPE Sterila Paket med 300
11713034 Dubbel skruvlock HDPE Sterila Paket med 300
11753303 Enkel skruvlock LDPE Icke-steril Paket med 300
12324189 Skruvlock HDPE Icke-steril Paket med 300
12602185 Skruvlock med klump HDPE Sterila -
11703034 Skruvlock med vadd HDPE Icke-steril Paket med 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11793024 Leverantör Gosselin™ Leverantörsnummer LC150A04
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3070.00 SEK
    1821.46 SEK / Paket med 300
    Save 1248.54 SEK
    40% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger utmärkt förvaring av vätskor och fasta ämnen i laboratoriet. Gosselin™ Fyrkantiga HDPE 150mL flaskor kommer med antingen ett skruvlock med innerläpp, med separat tätning eller med vadd.
  • Stor mun
  • Brottsäker
  • Steril eller aseptisk genom bestrålning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 150 mL
Färg Naturlig
Beskrivning Fyrkantig
Diameter (metrisk) Innerhals 37 mm
Material HDPE
Längd (metrisk) 50mm
Sterilitet Icke-steril
Bredd (metrisk) 50mm
Stängningsfärg Rött
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Höjd (metrisk) 95 mm
Förslutningsfoder Polyeten
Stängningsmaterial HDPE
Förslutningstyp Dubbel skruvlock
Certifikat och efterlevnad EG N °1935/2004
Disponibel För engångsbruk