Läs mer
Gosselin™ Fyrkantiga HDPE 150 ml flaskor
Produktkod. 12324189
Förslutningstyp:
Dubbel skruvlock
Enkel skruvlock
Screw Cap with Wad
Skruvlock
Skruvlock med vadd
Stängningsmaterial:
HDPE
LDPE
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Sterile
Förpackningsstorlek:
Paket med 300
Produktkod. 12324189
Brand: Gosselin™ LC150A15
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger utmärkt förvaring av vätskor och fasta ämnen i laboratoriet. Gosselin™ Fyrkantiga HDPE 150mL flaskor kommer med antingen ett skruvlock med innerläpp, med separat tätning eller med vadd.
  • Stor mun
  • Brottsäker
  • Steril eller aseptisk genom bestrålning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 150 mL
Färg Naturlig
Beskrivning Fyrkantig
Diameter (metrisk) Innerhals 37 mm
Inkluderar Dubbel vit HDPE skruvlock och naturlig tätning
Material HDPE
Längd (metrisk) 50mm
Antal per förpackning 300/kartong
Sterilitet Icke-steril
Bredd (metrisk) 50mm
Stängningsfärg Vitt
Certifikat och efterlevnad EG N °1935/2004
Förslutning ingår Ja
Höjd (metrisk) 95 mm
Stängningsmaterial HDPE
Förslutningstyp Skruvlock