Läs mer
Gosselin™ Fyrkantiga HDPE 150 ml flaskor
Förslutningstyp:
Dubbel skruvlock
Enkel skruvlock
Screw Cap with Wad
Skruvlock
Skruvlock med vadd
Stängningsmaterial:
HDPE
LDPE
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Sterile
Förpackningsstorlek:
Paket med 300
Beschreibung
- Large mouth
- Break resistant
- Sterile or aseptic by irradiation
Spezifikation
Spezifikation
| Kapacitet (metrisk) | 150 mL |
| Färg | Natural |
| Beskrivning | Square |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 37 mm |
| Material | HDPE |
| Längd (metrisk) | 50mm |
| Sterilitet | Sterile |
| Bredd (metrisk) | 50mm |
| Stängningsfärg | Red |
| Certifikat och efterlevnad | EC N°1935/2004, ISO 11137 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur