Läs mer
Gosselin™ Runda HDPE-flaskor
Beskrivning
- Stor hals
- Brottsäker
- Icke-steril
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Färg | Naturlig |
| Material | HDPE |
| Längd (metrisk) | 101mm |
| Kvantitet | 68/PK |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Bredd (metrisk) | 101mm |
| Stängningsfärg | Rött |
| Certifikat och efterlevnad | CE, EC N °1935/2004 |
| Förslutning ingår | Ja |
| Visa mer |